Learn More
4-Etoxi-3-(trifluorometilo)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487247 5 g 5 g
15477247 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34308.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206593-27-2
Fórmula molecular C10H12F3NO
Peso molecular (g/mol) 219.21
Número MDL MFCD13196584
Clave InChI GHCHXTNRZYWWPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 57361411
Nombre IUPAC [4-etoxi-3-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES CCOC1=C(C=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.21
Porcentaje de pureza 97%