Learn More
4-Etoxi-3-(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416907 1 g 1 g
15426907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34006.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883541-11-5
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.18
Número MDL MFCD06247417
Clave InChI NGQLIMKJXPGLBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 57361407
Nombre IUPAC 4-etoxi-3-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES CCOC1=C(C=C(C=O)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%