Learn More
4-Etoxi-3-clorhidrato de nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11313676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313676 25 g 25 g
11303676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14743.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-etoxi-3-clorhidrato de nitropiridina actúa como intermedio utilizado en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de 3,4-diaminopiridina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensibles a la humedad.incompatible con el agente oxidante y los agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94602-04-7
Fórmula molecular C7H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 204.61
Número MDL MFCD01075663
Clave InChI HNMWMLXQJBWURC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride, 3-nitro-4-ethoxypyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitro-pyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrogen chloride, pyridine, 4-ethoxy-3-nitro-, monohydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridinehydrochloride, pubchem6674, labotest-bb lt00454779, 4-ethoxy-3-nitropyridine hcl, ksc496g1h
PubChem CID 12407497
Nombre IUPAC 4-etoxi-3-nitropiridina; clorhidrato
SMILES CCOC1=C(C=NC=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼270°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3712456
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.61
Porcentaje de pureza 97%