Learn More
4-Etoxi-3,5-difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15414527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414527 250 mg 250 miligramos
15404527 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31866.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017779-45-1
Fórmula molecular C8H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD09258694
Clave InChI MRARGBDWPXWTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-ethoxy-3,5-difluoro, 4-ethoxy-3,5-difluorophenol, jrd
PubChem CID 46737614
Nombre IUPAC 4-etoxi-3,5-difluorofenol
SMILES CCOC1=C(F)C=C(O)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Índice de refracción 1.486
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.14
Porcentaje de pureza 97%