Learn More
4-etoxi-2-isopropil-6-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| CAS | 72799-31-6 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pyrimidine, 4-ethoxy-6-methyl-2-(1-methylethyl)-, Pyrimidine, 4-ethoxy-2-isopropyl-6-methyl- (6CI), 4-Ethoxy-6-methyl-2-(1-methylethyl)pyrimidine, 4-Ethoxy-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O/c1-5-13-9-6-8(4)11-10(12-9)7(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOc1cc(C)nc(n1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-etoxi-6-metil-2-propan-2-ilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 180.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.1263 |