Learn More
Cloruro de 4-etoxi-2-fluorobenzoilo, 97 %
Código de producto. 15426727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426727 5 g 5 g
15416727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33851.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034248-85-5
Fórmula molecular C9H8ClFO2
Peso molecular (g/mol) 202.61
Número MDL MFCD13196594
Clave InChI FTJONAPGITZXSQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 57361364
Nombre IUPAC cloruro de 4-etoxi-2-fluorobenzoilo
SMILES CCOC1=CC(F)=C(C=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.61
Porcentaje de pureza 97%