Learn More
4-Etenil-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 120427-93-2 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-etenil-1,3-dihidroindol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0684 |