Learn More
4-(Etenesulfonil)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Ethenesulfonyl)benzonitrile |
| CAS | 1154397-48-4 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h2-6H,1H2 |
| SMILES | C=CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-etenilsulfonilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0197 |