Learn More
Acetato de 4-estren-17beta-ol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nandrolone Acetate |
| CAS | 1425-10-1 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (17β)-17-(acetyloxy)-estr-4-en-3-one, 19-Norandrostenolone Acetate, 19-Nortestosterone Acetate, 19-Nortestosterone-17-acetate, NSC 73213 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h11,15-19H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC2)=O |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 316.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2038 |