Learn More
Clorhidrato de 4-epitetraciclina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-epitetraciclina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Epitetracycline hydrochloride |
| CAS | 23313-80-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Epitetracycline hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H24 N2 O8 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Chlortetracycline Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide Hydrochloride, 4-Epitetracycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Tetracycline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity D as Hydrochloride, Tetracycline Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato |
| Mostrar más |