Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 4-epitetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Product Code. 10358320 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10358320 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10318370 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10358320 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 233121000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
El clorhidrato de 4-Elitetraciclina, n.º CAS 23313-80-6, es un producto de degradación de la tetraciclina que muestra actividad antibiótica y puede inducir la inhibición de la biosíntesis de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de 4-Elitetraciclina es un metabolito derivado de la degradación de los compuestos de tetraciclina y se ha demostrado que muestra actividad antibiótica
  • Este compuesto bloquea la síntesis de proteínas mediante la unión a la subunidad ribosomal 30S e interfiere con la unión de aminoacil-ARNt al complejo de ARNm-ribosoma
Aplicaciones
  • Este compuesto semisintetizado derivado de actinomicetos puede disminuir la actividad del efector del represor Tet en modelos animales
  • Los experimentos in vivo revelaron que el clorhidrato de 4-Elitetraciclina puede inducir una respuesta tóxica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23313-80-6
Fórmula molecular C22H24N2O8·HCl
Peso molecular (g/mol) 480.89
Número MDL MFCD00865028
Clave InChI YCIHPQHVWDULOY-DXDJYCPMSA-N
Sinónimo 4-epitetracycline hydrochloride, epitetracycline hydrochloride, 4-epi-tetracycline hydrochloride, quatrimycin hydrochloride, epitetracycline hcl, unii-i7c3edl2yg, i7c3edl2yg, epitetracycline hydrochloride usp, 4r,4as,5as,6s,12as-4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54686189
Nombre IUPAC (4R,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Epitetracycline hydrochloride
Punto de fusión 217.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 322.00
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.89
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Epitetracycline hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement