Learn More
Thermo Scientific Chemicals El clorhidrato de 4-epiclortetraciclina se puede utilizar como patrón secundario
Código de producto. 10731331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
500 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10731331 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
10105160 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731331 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 268231000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El clorhidrato de 4-epiclortetraciclina, n.º CAS 14297-93-9, es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro de la familia de antibióticos tetraciclina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La 4-epiclortetraciclina es la sal clorhidrato de 4-epiclortetraciclina, una estructura anular de tetraciclina con una sustitución de cloruro
•El clorhidrato de 4-epiclortetraciclina (4-Epi-clortetraciclina) es un epímero de clortetraciclina
•La 4-epiclortetraciclina suprime la actividad de los neutrófilos y amortigua la respuesta inmunitaria
•Actúa como un análogo de aminoacil-ARNt para interrumpir la síntesis de polipéptidos, lo que reduce el crecimiento bacteriano Aplicaciones:
•Se puede utilizar para la investigación in vitro sobre el cáncer y los mecanismos inflamatorios
• Diseñado para su uso como agente selectivo y patrón secundario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101342-45-4
Fórmula molecular C22H23ClN2O8·ClH
Peso molecular (g/mol) 515.34
Número MDL MFCD09842537
Clave InChI QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
Sinónimo epichlortetracycline hydrochloride
PubChem CID 92043146
Nombre IUPAC (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-cloro-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250.0°C
Color Naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.34
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.