Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de 4-epianhidrotetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10073170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073170 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10751891 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10073170 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 233111000
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrocloruro de 4-epianhidrotetraciclina, n.º de CAS 4465-65-0, es un derivado antibiótico de la tetraciclina.Es un estándar importante para el control de la estabilidad y toxicidad de la tetraciclina en estudios de laboratorio.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El hidrocloruro de 4-epianhidrotetraciclina es un producto secundario de degradación formado por la epimerización de la tetraciclina y la deshidratación en la posición C6 para aromatizar el anillo B
  • Tiene una toxicidad 250 veces mayor que la tetraciclina o la doxiciclina, según el sistema que se esté estudiando
Aplicaciones
  • El hidrocloruro de 4-epianhidrotetraciclina es menos tóxico para E. coli y, por lo tanto, es adecuado para su uso con vectores o sistemas diseñados sobre elementos del (Tn10) operón tet de E. coli
  • Este compuesto también se utiliza en la investigación de medicina veterinaria y como un estándar secundario para su aplicación en el control de calidad en laboratorios farmacéuticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4465-65-0
Fórmula molecular C22H22N2O7·HCl
Peso molecular (g/mol) 462.89
Número MDL MFCD00151455
Clave InChI SPFAOPCHYIJPHJ-MOMXNFOMSA-N
Sinónimo 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, unii-06y7hm8dba, 06y7hm8dba, 4-epi-anhydrotetracycline hydrochloride, 4-epi-ahydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hcl, epianhydrotetracycline hydrochloride, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, vetranal tm , analytical standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, european pharmacopoeia ep reference standard, 4-epianhydrotetracycline hydrochloride, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 54682545
Nombre IUPAC (4R,4aS,12aR)-4-(dimetilamino)-1,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 279.00
Información de solubilidad Solubility in water: 0.9g/L. Other solubilities: 25g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.89
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.