Learn More
Clorhidrato de 4-epianhidroclortetraciclina, puede utilizarse como patrón secundario, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10073320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10073320 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10308960 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10073320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268221000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158018-53-2
Fórmula molecular C22H21ClN2O7·HCl
Peso molecular (g/mol) 497.33
Número MDL MFCD00143313
Clave InChI ISGAAFMBTIWTEU-PXAZKYFKSA-N
Sinónimo 4-epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 4-epianhydrochlortetracycline hcl, epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 2z,4r,4as,12as-2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-4a,5-dihydro-4h-tetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 4r,4as,12ar-7-chloro-4-dimethylamino-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-3,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 4r,4as,12as-7-chloro-4-dimethylamino-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4h-tetracene-2-carboxamide hydrochloride, 4r-4, a,4a, a,12a, a-7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
PubChem CID 54710413
Nombre IUPAC (4R,4aS,12aR)-7-cloro-4-(dimetilamino)-1,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C14)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Nombre de nota Can be used as secondary standard
Punto de fusión 222.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (as is,calculated)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: 29g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.33
Porcentaje de pureza ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.