Learn More
4-Epi-hidroclorclorotetraciclina Hidrocloruro (>90%), TRC
Código de producto. 30132461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132461 5 mg 5 miligramos
30133558 1 mg 1 miligramo
30006575 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5780605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158018-53-2
Fórmula molecular C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 497.33
Sinónimo [4R-(4alpha,4abeta,12abeta)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride;
Nombre IUPAC (4R,4aS,12aS)-7-cloro-4-(dimetilamino)-3,10,12,12a-tetrahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16+,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.0804
Porcentaje de pureza >95%