Learn More
4'-Epi Lamivudine, TRC
Código de producto. 30370045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370045 10 mg
30376891 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58852510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139757-68-9
Fórmula molecular C8 H11 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 229.26
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, trans(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 4'-Epi Lamivudine, 4'-epi-Lamivudine, 4'-Epilamivudine, trans-Lamivudine, 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (2'R-trans)-Lamivudine
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trans-Lamivudine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0521