Learn More
4'-epi-Entecavir, TRC
Código de producto. 30179404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179404 25 mg 25 miligramos
30179228 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55893025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1367369-80-9
Fórmula molecular C12 H15 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 277.28
Sinónimo 2-Amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, 4'-Epi-Entecavir, Entecavir Monohydrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(1S,3R,4R)-4-hidroxi-3-(hidroximetil)-2-metilideneciclopentilo]-1H-purina-6-uno
SMILES NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-epi-Entecavir
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1175