Learn More
4'-epi-emtricitabina 4-acetamida 5'-O-benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-epi-Emtricitabine 4-Acetamide 5'-O-Benzoyl |
| CAS | 150796-39-7 |
| Fórmula molecular | C17H16FN3O5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | trans- N-[1-[2-[(Benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide 1,3-Oxathiolane Acetamide Derivative, N-[1-[(2R,5R)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16FN3O5S/c1-10(22)19-15-12(18)7-21(17(24)20-15)13-9-27-14(26-13)8-25-16(23)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,13-14H,8-9H2,1H3,(H,19,20,22,24)/t13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2CS[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2S,5S)-5-(4-acetamido-5-fluoro-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 393.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.0795 |