Learn More
4-epi-Demeclociclina (~90%), TRC
Código de producto. 30003760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003760 1 mg 1 miligramo
30003228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2307301MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14206-59-8
Fórmula molecular C21 H21 Cl N2 O8
Peso molecular (g/mol) 464.85
Sinónimo (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, 4-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, [4R-(4alpha,4abeta,5abeta,6alpha,12abeta)]-, 4-Epidemeclocycline, 4-Epidemethylchlortetracycline, 4-epi-Demeclocycline
Nombre IUPAC (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-cloro-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-1,11-dioxi-4a,5,5a,6-tetrahidro-4H-tetraceno-2-carboxamida
SMILES CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-epi-Demeclocycline
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21ClN2O8/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31)/t6-,7-,14+,15-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.0986