Learn More
4'-epi-daunorrubicina, TRC
Código de producto. 30359748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30359748 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30359748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1944900.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epidaunorubicin
CAS 57918-24-8
Fórmula molecular C27H29NO10
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29NO10/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3/t10-,14-,16-,17-,22-,27-/m0/s1
SMILES O=C(C1=C2C(O)=C3C([C@@H](O[C@H]4C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O4)C[C@](O)(C(C)=O)C3)=C1O)C5=C(OC)C=CC=C5C2=O
Nombre IUPAC (8S,10S)-8-acetil-10-(((2R,4S,5R,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-6,8,11-trihidroxi-1-metoxi-7,8,9,10-tetrahidrotetraceno-5,12-diona
Peso molecular (g/mol) 527.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.18