Learn More
4-[(E)-2-Feniletenil]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(E)-2-Phenylethenyl]pyridine |
| CAS | 5097-93-8 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-[(1E)-2-Phenylethenyl]pyridine, (E)-4-(2-Phenylethenyl)pyridine, (E)-4-Styrylpyridine, (E)-4-Stilbazole, 4-trans-Styrylpyridine, trans-4-Stilbazole, trans-4-Styrylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N/c1-2-4-12(5-3-1)6-7-13-8-10-14-11-9-13/h1-11H/b7-6+ |
| SMILES | C(=C\c1ccncc1)/c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-2-feniletenil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 181.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.089 |