Learn More
4-Dodecilresorcinol, TRC
Código de producto. 30375022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375022 500 mg
30377321 1 g
30375344 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD521185500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24305-56-4
Fórmula molecular C18 H30 O2
Peso molecular (g/mol) 278.43
Sinónimo 4-Dodecyl-1,3-benzenediol, 4-Laurylresorcinol
Nombre IUPAC 4-dodecilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dodecylresorcinol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.2246