Learn More
4-Dodecilfenol (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30009878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009878 5 g 5 g
30005064 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD0781055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210555-94-5
Fórmula molecular C18H30O
Peso molecular (g/mol) 262.44
Nombre IUPAC 4-(3,5,7-trimetilnonil)fenol
SMILES CCC(C)CC(C)CC(C)CCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dodecylphenol (Mixture Of Isomers)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O/c1-5-14(2)12-16(4)13-15(3)6-7-17-8-10-18(19)11-9-17/h8-11,14-16,19H,5-7,12-13H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.2297