Learn More
4-Dodecilbenzenosulfónico Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30180409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180409 10 g 10 g
30180303 1 g 1 g
30179781 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49456010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14564-74-0
Fórmula molecular C18H29KO3S
Peso molecular (g/mol) 364.58
Sinónimo p-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
SMILES [K+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1