Learn More
Ácido 4-[(dipropilamino)sulfonil]benzoico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 11326316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326316 50 g 50 g
10621503 10 g 10 g
10503145 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11326316 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00915EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57-66-9
Fórmula molecular C13H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 285.36
Número MDL MFCD00038402
Clave InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nombre IUPAC ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal [CH3(CH2)2]2NSO2C6H4CO2H
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.36
Porcentaje de pureza 97%