Learn More
Ácido 4-[(dipropilamino)sulfonil]benzoico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10621503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10621503 10 g 10 g
10503145 25 g 25 g
11326316 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10621503 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00915EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57-66-9
Fórmula molecular C13H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 285.36
Número MDL MFCD00038402
Clave InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nombre IUPAC ácido 4-(dipropilsulfamoil)benzoico
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal [CH3(CH2)2]2NSO2C6H4CO2H
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.36
Porcentaje de pureza 97%