Learn More
4-difenilmetilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Diphenylmethylpiperidine |
| CAS | 19841-73-7 |
| Fórmula molecular | C18H21N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 89763, RWJ 43724, 4-Benzhydrylpiperidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2 |
| SMILES | C1CC(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 251.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1674 |