Learn More
4-difenilmetilen-1-metilpiperidina, Mikromol™
Código de producto. 30051995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051995 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051995 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1163.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-difenilmetilen-1-metilpiperidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
CAS 6071-93-8
Nombres de analitos o componentes 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H21 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Diphenylmethylene)-1-methylpiperidine, 4-Diphenylmethylene-1-methylpiperidine, NSC 31633
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N/c1-20-14-12-18(13-15-20)19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1
Nombre IUPAC 4-benzhidrilideno-1-metilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 263.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1674 g/mol