Learn More
4-(Difenilmetil)-1-nitrosopiperidina, TRC
Código de producto. 30373021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373021 100 mg
30379372 250 mg
30375327 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD940000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94067-39-7
Fórmula molecular C18H20N2O
Peso molecular (g/mol) 280.37
Sinónimo Fexofenadine Impurity 25
SMILES O=NN1CCC(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diphenylmethyl)-1-nitrosopiperidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O/c21-19-20-13-11-17(12-14-20)18(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1576
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.