Learn More
Clorhidrato de 4-(difenilmetoxi)piperidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-(difenilmetoxi)piperidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 65214-86-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ebastine Imp. C (EP), N-Desmethyldiphenylpyraline Hydrochloride, 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride, Ebastine Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ebastine Related Compound C as Hydrochloride, Ebastine Impurity C as Hydrochloride, 4-(benzhydryloxy)piperidine hydrochloride, Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17-19H,11-14H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-benzhidriloxipiperidina |
| Mostrar más |