Learn More
Cloruro de 4-(dimetilsulfamoil)benceno-1-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylsulfamoyl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 677782-39-7 |
| Fórmula molecular | C8 H10 Cl N O4 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[(Dimethylamino)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride, 4-(Dimethylsulfamoyl)benzenesulfonyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClNO4S2/c1-10(2)16(13,14)8-5-3-7(4-6-8)15(9,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-(dimetilsulfamoil)bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.752 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.974 |