Learn More
Clorhidrato de 4-(dimetilfosfinil)bencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylphosphinyl)benzenamine Hydrochloride |
| CAS | 479353-60-1 |
| Fórmula molecular | C8H12NOP • HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(Dimethylphosphoryl)benzenamine Hydrochloride, 4-(Dimethylphosphinoyl)aniline Hydrochloride, (4-Aminophenyl)dimethylphosphine Oxide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12NOP.ClH/c1-11(2,10)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H |
| SMILES | NC1=CC=C(P(C)(C)=O)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno de óxido de (4-aminofenil)dimetilfosfina. |
| Peso molecular (g/mol) | 205.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.05 |