Learn More
4-dimetilaminosulfotoluidida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DMST |
| CAS | 66840-71-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide, Sulfamide, N,N-dimethyl-N'-p-tolyl- (6CI), N,N-Dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide, 4-Dimethylaminosulfotoluidide, DMST, N,N-dimethyl-N'-p-tolylsulfamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)10-14(12,13)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(dimetilsulfamoilamino)-4-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 214.28 |
| Mostrar más |