Learn More
4-dimetilaminosulfotoluidida, TRC
Código de producto. 30372994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30372994 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30372994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462255250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMST
CAS 66840-71-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H14 N2 O2 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo N,N-dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide, Sulfamide, N,N-dimethyl-N'-p-tolyl- (6CI), N,N-Dimethyl-N'-(4-methylphenyl)sulfamide, 4-Dimethylaminosulfotoluidide, DMST, N,N-dimethyl-N'-p-tolylsulfamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-8-4-6-9(7-5-8)10-14(12,13)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3
SMILES CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-(dimetilsulfamoilamino)-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 214.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0776
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.