Learn More
4'-Dimetilaminofenil acetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Dimethylaminophenyl Acetylene |
| CAS | 17573-94-3 |
| Fórmula molecular | C10H11N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Ethynyl-N,N-dimethylbenzenamine, (4-Ethynylphenyl)dimethylamine, 1-(Dimethylamino)-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)phenylethyne, 4-Dimethylaminophenylacetylene, 4-Ethynyl-N,N-dimethylaminobenzene, 4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline, 4-Ethynylphenyl-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethyl-4-ethynylaniline, N,N-Methyl-4-ethynylaniline, N-(4-Ethynylphenyl)-N,N-dimethylamine, [4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]acetylene, [p-(Dimethylamino)phenyl]acetylene, p-Ethynyl-N,N-dimethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(cc1)C#C |
| Nombre IUPAC | 4-etinil-N,N-dimetilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0891 |