Learn More
4-(Dimetilaminoetoxi)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylaminoethoxy)benzophenone |
| CAS | 51777-15-2 |
| Fórmula molecular | C17H19NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Dimethylaminoethoxy)benzophenone, [4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(2)12-13-20-16-10-8-15(9-11-16)17(19)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,12-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 269.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.1416 |