Learn More
Ácido 4-dimetilaminocinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487124 1 g 1 g
11497124 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21549.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1552-96-1 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1552-96-1
Fórmula molecular C11H13NO2
Peso molecular (g/mol) 191.23
Número MDL MFCD00004397
Clave InChI CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
PubChem CID 1540638
Nombre IUPAC ácido (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminocinnamic acid
Punto de fusión ∼222°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1368533
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 99%