Learn More
4-Dimetilaminocinamaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406446 5 g 5 g
11416446 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24741.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70€
    69.65€ / 5 g
    Ahorro 8.05€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.231 g/mol
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(dimetilamino)cinamaldehído es un reactivo utilizado en el ensayo de apotriptofanasa y triptofanasa. Se ha usado en un método cromogénico para cuantificar proantocianidinas de arándano rojo americano en polvo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol y dioxano.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar a -20 °C. Almacenar en un lugar oscuro. Incompatible con agentes oxidantes, aire, luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6203-18-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00007002
Clave InChI RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
Nombre IUPAC (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Punto de fusión 137°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 972369
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Dimethylaminocinnamaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dimethylaminocinnamaldehyde