Learn More
4-Dimetilaminocinnamaldehído, >98 %, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15865128 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15865128 25 g Frasco de plástico 25 g
15875128 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15865128 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14872.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6203-18-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.231
Número MDL MFCD00007002
Clave InChI RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
Nombre IUPAC (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Punto de fusión 137°C to 144°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CH:CHCHO
Cantidad 25 g
Beilstein 972369
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino