Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Dimetilaminocinamaldehído, 98 %
Código de producto. 10756331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10756331 5 g Frasco de vidrio 5 g
10182330 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10756331 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 115790050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    86.65€ / 5 g
    Ahorro 9.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6203-18-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00007002
Clave InChI RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
Nombre IUPAC (E)-3-[4-(dimetilamino)fenil]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 142°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CH=CHCHO
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 71
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.