Learn More
Clorhidrato de ácido 4-dimetilaminobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437957 25 g 25 g
11427957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16610.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69954-66-1 | C6H14ClNO2 | 167.633 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de ácido 4-dimetilaminobutírico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
higroscópico. Proteger de la humedad y el agua. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con agua y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69954-66-1
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 167.633
Número MDL MFCD00012613
Clave InChI RDTALXUBMCLWBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino butanoic acid hydrochloride, 4-dimethylaminobutyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino butyric acid hydrochloride, butanoic acid, 4-dimethylamino-, hydrochloride, 4-dimethylamino butanoic acid hcl, 4-dimethylamino butyric acid hcl salt, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride, 4-dimethylamino-butyric acid hydrochloride salt
PubChem CID 12691640
Nombre IUPAC ácido 4-(dimetilamino)butanoico; clorhidrato
SMILES CN(C)CCCC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobutyric acid hydrochloride
Punto de fusión 153°C to 155°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobutyric acid, hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, 4-(dimethylamino)-, hydrochloride