Learn More
Acetal dietílico de 4-dimetilaminobutiraldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 1116-77-4 |
| Fórmula molecular | C11H23NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine, 1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-(Dimethylamino)butanal Diethyl Acetal, Zolmitriptan USP Related Compound H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(CCCN(C)C)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 189.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1729 |