Learn More
Clorhidrato de ácido 4-dimetilaminobut-2-inoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminobut-2-ynoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 118764-06-0 |
| Fórmula molecular | C6H9NO2 •HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Dimethylaminotetrolic acid, 4-(Dimethylamino)-2-butynoic Acid Hydrochloride, 4-(Dimethylamino)but-2-ynoic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h5H2,1-2H3,(H,8,9);1H |
| SMILES | OC(C#CCN(C)C)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrógeno del ácido 4-(dimetilamino)but-2-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.04 |