Learn More
4-(Dimetilaminobencilideno)rodanina, TRC
Código de producto. 30381482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381482 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30381482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD8265931G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS 536-17-4
Fórmula molecular C12 H12 N2 O S2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)
SMILES CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1
Nombre IUPAC 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 264.366
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.039