Learn More
4-(Dimetilaminobencilideno)rodanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| CAS | 536-17-4 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 264.366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.039 |