Learn More
Cloruro de 4-dimetilaminobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319035 25 g 25 g
11309035 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14176.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4755-50-4 | C9H10ClNO | 183.635 g/mol
4-Dimethylaminobenzoyl chloride is used to make other chemicals. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-dimetilaminobenzoilo se utiliza para fabricar otros productos químicos. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Manipular y almacenar en una atmósfera inerte. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible al aire y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4755-50-4
Fórmula molecular C9H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.635
Número MDL MFCD00236039
Clave InChI UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-dimethylamino, 4-dimethylamino benzoylchloride, 4-dimethylaminobenzoylchloride, acmc-20amjv, p-dimethylaminobenzoylchlorid, 4-dimethyaminobenzoyl chloride, p-dimethylaminobenzoyl chloride, 4-dimethlamino benzoyl chloride
PubChem CID 4400782
Nombre IUPAC cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzoyl chloride
Punto de fusión 142°C to 148°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1100858
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.64
Porcentaje de pureza 97%