Learn More
4-Dimetilaminobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464307 5 g 5 g
11474307 25 g 25 g
11484307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20389.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 530-44-9 | C15H15NO | 225.291 g/mol
4-(Dimethylamino)benzophenone is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(dimetilamino)benzofenona es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-44-9
Fórmula molecular C15H15NO
Peso molecular (g/mol) 225.291
Número MDL MFCD00008311
Clave InChI BEUGBYXJXMVRFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylaminobenzophenone, p-benzoyl-n,n-dimethylaniline, 4-n,n-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylamino phenyl phenyl methanone, 4-benzoyl-n,n-dimethylaniline, methanone, 4-dimethylamino phenyl phenyl, benzophenone, 4-dimethylamino
PubChem CID 10737
Nombre IUPAC [4-(Dimetilamino)fenil]-fenilmetanona
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzophenone
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,3233
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza 98%