Learn More
Ácido 4-dimetilaminobenzoico, 98%
Código de producto. 10294090 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294090 25 g Frasco de plástico 25 GR
10636302 100 g Frasco de plástico 100 g
10095943 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10294090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115760250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    41.65€ / 25 g
    Ahorro 4.75€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 619-84-1 | C9H11NO2| 165,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-84-1
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00002537
Clave InChI YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-dimethylamino, benzoic acid, p-dimethylamino, p-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-p-aminobenzoic acid, n,n-dimethyl-4-aminobenzoic acid, p-n,n-dimethylamino benzoic acid, p-dimethylamino benzoic acid, unii-d1ma908ev0, 4-n,n-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 12092
Nombre IUPAC ácido 4-(dimetilamino)benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238°C to 242°C
Color Beige blanquecino a gris verdoso
Densidad 170g/mL
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 426
Índice Merck 15, 3254
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hcl and koh solutions,soluble in alcohol,sparingly soluble in ether,practically insoluble in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación