Learn More
4-Dimetilaminobenzhidrazida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424734 10 g 10 g
11434734 50 g 50 g
11444734 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424734 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13723.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19353-92-5 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19353-92-5
Fórmula molecular C9H13N3O
Peso molecular (g/mol) 179.223
Número MDL MFCD00014761
Clave InChI HITIGLAGJBMISF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzohydrazide, 4-dimethylamino benzhydrazide, 4-dimethylaminobenzhydrazide, p-dimethylamino benzohydrazide, 4-n,n-dimethylamino benzhydrazide, dimethyl 4-???phenyl amine, 4me2nphcon2, acmc-1bqxb, maybridge1_002636, 4-dimethylaminobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 88019
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzohidrazida
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzhydrazide
Punto de fusión 174°C to 175°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2210856
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza ≥98%