Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697031 100 g Frasco de vidrio 100 g
10138230 25 g Frasco de vidrio 25 g
10700302 500 g Frasco de vidrio 500 g
10627954 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10697031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423631000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 70°C to 75°C
Color Blanco a blanquecino
Densidad 5.15
Punto de ebullición 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 164°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Índice Merck 15, 3252
Información de solubilidad (in hydrochloric acid) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde